2-Bromo-3-iodopiridina
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
OR400475-1G
OR400475-25G
OR400475-5G
APOSOR400475-1GEA
23.2
EUR
APOSOR400475-1G
APOSOR400475-25G
APOSOR400475-5G
2-Bromo-3-iodopiridina
2-Bromo-3-iodopiridina
Formula:
C₅H₃BrIN Pto. de fusión: 95…97 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09056782 Núm. CAS: 265981-13-3 |