Ácido 2-cloro-6-metoxifenilborónico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400479-1G OR400479-25G OR400479-5G
APOSOR400479-1GEA 21.9 EUR
APOSOR400479-1G APOSOR400479-25G APOSOR400479-5G
Ácido 2-cloro-6-metoxifenilborónico
Ácido 2-cloro-6-metoxifenilborónico
Formula: C₇H₈BClO₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04039878
Núm. CAS: 385370-80-9