2-(Aminomethyl)pyrazine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR40048-1G OR40048-5G OR40048-10G
APOSOR40048-1GEA 21.9 EUR
APOSOR40048-1G APOSOR40048-5G APOSOR40048-10G
2-(Aminomethyl)pyrazine 97%
2-(Aminomethyl)pyrazine
Formula: C₅H₇N₃
Pto. Ebullición: 87…88 °C/3mmHg
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00673149
Núm. CAS: 20010-99-5