2-Cloro-5-metilpirazina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR40049-1G OR40049-250MG
APOSOR40049-1GEA 172 EUR
APOSOR40049-1G APOSOR40049-250MG
2-Cloro-5-metilpirazina 97%
2-Cloro-5-metilpirazina
Formula: C₅H₅ClN₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00055039
Núm. CAS: 59303-10-5