Ácido 2-bromo-5-iodobenzoico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4005-1G OR4005-25G OR4005-5G
APOSOR4005-1GEA 21.9 EUR
APOSOR4005-1G APOSOR4005-25G APOSOR4005-5G
Ácido 2-bromo-5-iodobenzoico
Ácido 2-bromo-5-iodobenzoico
Formula: C₇H₄BrIO₂
MW: 326,92 g/mol
Pto. de fusión: 171…175 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00079716
Núm. CAS: 25252-00-0