5-Hydroxypyrazine-2-carboxylic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Oxo-4,5-dihydropyrazine-2-carboxylic acid
OR40051-25G
APOSOR40051-25GEA 68.3 EUR
APOSOR40051-25G
5-Hydroxypyrazine-2-carboxylic acid 98%
5-Hydroxypyrazine-2-carboxylic acid
Formula: C5H4N2O3
MW: 140,1000 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11978170
Núm. CAS: 34604-60-9