2-Bromo-3-nitrobenzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400521-1G OR400521-5G OR400521-10G
APOSOR400521-1GEA 37.7 EUR
APOSOR400521-1G APOSOR400521-5G APOSOR400521-10G
2-Bromo-3-nitrobenzaldehyde
2-Bromo-3-nitrobenzaldehyde
Formula: C₇H₄BrNO₃
MW: 230.0200 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD15527595
Núm. CAS: 90407-21-9
UN: 3077
ADR: 9+EHS III