5-Methylpyrazin-2(1H)-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Hydroxy-5-methylpyrazine
OR40054-1G OR40054-5G
APOSOR40054-1GEA 203 EUR
APOSOR40054-1G APOSOR40054-5G
5-Methylpyrazin-2(1H)-one
5-Methylpyrazin-2(1H)-one
Formula: C5H6N2O
MW: 110,1139 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01693937
Núm. CAS: 20721-17-9