2-Iodo-4-methoxyaniline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR400551-1G OR400551-5G
APOSOR400551-1GEA 77 EUR
APOSOR400551-1G APOSOR400551-5G
2-Iodo-4-methoxyaniline 95%
2-Iodo-4-methoxyaniline
Formula: C₇H₈INO
MW: 249,05 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07776739
Núm. CAS: 191348-14-8