1-(5-Bromo-2-nitrophenyl)ethanone
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5’-Bromo-2’-nitroacetophenone
OR400555-5G
APOSOR400555-5GEA 134 EUR
APOSOR400555-5G
1-(5-Bromo-2-nitrophenyl)ethanone
1-(5-Bromo-2-nitrophenyl)ethanone
Formula: C₈H₆BrNO₃
MW: 244,0400 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10698995
Núm. CAS: 41877-24-1