3-(Dimethylamino)benzaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400567-250MG OR400567-1G
APOSOR400567-250MGEA 114 EUR
APOSOR400567-250MG APOSOR400567-1G
3-(Dimethylamino)benzaldehyde 95%
3-(Dimethylamino)benzaldehyde
Formula: C₉H₁₁NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05148649
Núm. CAS: 619-22-7