Ácido 3-(dimetilamino)benzoico
Proveedor: Apollo Scientific
OR400573-100G OR400573-500G
APOSOR400573-100GEA 0 EUR
APOSOR400573-100G APOSOR400573-500G
Ácido 3-(dimetilamino)benzoico
Ácido 3-(dimetilamino)benzoico
Formula: C₉H₁₁NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002497
Núm. CAS: 99-64-9