2-Phenylethylboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Phenethylboronic acid
OR4006-1G OR4006-5G
APOSOR4006-1GEA 21.9 EUR
APOSOR4006-1G APOSOR4006-5G
2-Phenylethylboronic acid
2-Phenylethylboronic acid
Formula: C₈H₁₁BO₂
Pto. de fusión: 82…84 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631226
Núm. CAS: 34420-17-2