4-Methylnicotinoyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR40060-1G OR40060-250MG OR40060-500MG OR40060-2.5G
APOSOR40060-1GEA 336 EUR
APOSOR40060-1G APOSOR40060-250MG APOSOR40060-500MG APOSOR40060-2.5G
4-Methylnicotinoyl chloride
4-Methylnicotinoyl chloride
Formula: C₇H₆ClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08751335
Núm. CAS: 155136-54-2