4-Iodo-3-methoxybenzenecarboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Iodo-3-methoxybenzoic acid
OR400602-1G
APOSOR400602-1GEA 48 EUR
APOSOR400602-1G
4-Iodo-3-methoxybenzenecarboxylic acid
4-Iodo-3-methoxybenzenecarboxylic acid
Formula: C₈H₇IO₃
MW: 278,05 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09753732
Núm. CAS: 282087-44-9