4-Bromo-2-nitrobenzonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400603-1G OR400603-5G OR400603-10G
APOSOR400603-1GEA 56.7 EUR
APOSOR400603-1G APOSOR400603-5G APOSOR400603-10G
4-Bromo-2-nitrobenzonitrile 98%
4-Bromo-2-nitrobenzonitrile
Formula: C₇H₃BrN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00087225
Núm. CAS: 79603-03-5