7-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
Proveedor: Apollo Scientific
OR400610-1G OR400610-5G
APOSOR400610-1GEA 0 EUR
APOSOR400610-1G APOSOR400610-5G
7-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
7-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
Formula: C₆H₅BrN₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11846606
Núm. CAS: 882521-63-3