4-Bromo-2-nitrobenzaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400615-25G OR400615-100G
APOSOR400615-25GEA 68.3 EUR
APOSOR400615-25G APOSOR400615-100G
4-Bromo-2-nitrobenzaldehyde 97%
4-Bromo-2-nitrobenzaldehyde
Formula: C₇H₄BrNO₃
MW: 230,0156 g/mol
Pto. de fusión: 95…98 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00463687
Núm. CAS: 5551-12-2
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III