4-Bromo-1-(bromomethyl)-2-nitrobenzene
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Bromo-2-nitrobenzyl bromide
OR400618-1G OR400618-25G OR400618-5G
APOSOR400618-1GEA 66.7 EUR
APOSOR400618-1G APOSOR400618-25G APOSOR400618-5G
4-Bromo-1-(bromomethyl)-2-nitrobenzene
4-Bromo-1-(bromomethyl)-2-nitrobenzene
Formula: C₇H₅Br₂NO₂
MW: 294,93 g/mol
Pto. de fusión: 79…81 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07779494
Núm. CAS: 82420-34-6
UN: 3261
ADR: 8,III