1-Bromo-3-chloro-5-iodobenzene
Proveedor: Apollo Scientific
OR400623-25G
APOSOR400623-25GEA 119 EUR
APOSOR400623-25G
1-Bromo-3-chloro-5-iodobenzene
1-Bromo-3-chloro-5-iodobenzene
Formula: C₆H₃BrClI
MW: 317,3500 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07778998
Núm. CAS: 13101-40-1