1-Bromo-2-cloro-4-iodobenceno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400630-100G OR400630-25G OR400630-5G
APOSOR400630-100GEA 112 EUR
APOSOR400630-100G APOSOR400630-25G APOSOR400630-5G
1-Bromo-2-cloro-4-iodobenceno 98%
1-Bromo-2-cloro-4-iodobenceno
Formula: C₆H₃BrCl
Pto. de fusión: 38…39 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04973904
Núm. CAS: 535934-25-9