3-Chloro-2-hydroxybenzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR400649-1G
OR400649-25G
OR400649-5G
APOSOR400649-1GEA
24.8
EUR
APOSOR400649-1G
APOSOR400649-25G
APOSOR400649-5G
3-Chloro-2-hydroxybenzonitrile
3-Chloro-2-hydroxybenzonitrile
Formula:
C₇H₄ClNO MW: 153,5700 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09999455 Núm. CAS: 13073-27-3 |