Ethyl-4-chloronicotinate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR40065-1G OR40065-250MG OR40065-5G
APOSOR40065-1GEA 567 EUR
APOSOR40065-1G APOSOR40065-250MG APOSOR40065-5G
Ethyl-4-chloronicotinate
Ethyl-4-chloronicotinate
Formula: C₈H₈ClNO₂
MW: 185,61 g/mol
Pto. Ebullición: 85 °C/1mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05664028
Núm. CAS: 37831-62-2