1-Bromo-4-cloro-2-iodobenceno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR400650-5G OR400650-25G
APOSOR400650-5GEA 0 EUR
APOSOR400650-5G APOSOR400650-25G
1-Bromo-4-cloro-2-iodobenceno 98%
1-Bromo-4-cloro-2-iodobenceno
Formula: C₆H₃BrCl
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00672943
Núm. CAS: 148836-41-3