3-Bromo-o-anisaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400651-1G OR400651-5G
APOSOR400651-1GEA 92.8 EUR
APOSOR400651-1G APOSOR400651-5G
3-Bromo-o-anisaldehyde
3-Bromo-o-anisaldehyde
Formula: C₈H₇BrO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09834811
Núm. CAS: 88275-87-0