3-Chloro-2-methoxybenzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
OR400655-1G OR400655-5G
APOSOR400655-1GEA 68.3 EUR
APOSOR400655-1G APOSOR400655-5G
3-Chloro-2-methoxybenzaldehyde
3-Chloro-2-methoxybenzaldehyde
Formula: C₈H₇ClO₂
MW: 170.5930 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09999135
Núm. CAS: 223778-54-9