Ácido 8-aminocaprílico 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ácido ω-aminocaprílico, Ácido ω-aminooctanoico, Ácido 8-aminooctanoico
OR40066-10G OR40066-5G
APOSOR40066-10GEA 186 EUR
APOSOR40066-10G APOSOR40066-5G
Ácido 8-aminocaprílico 97+%
Ácido 8-aminocaprílico
Formula: C₈H₁₇NO₂
MW: 159.23 g/mol
Pto. Ebullición: 289
Pto. de fusión: 194…196 °C (desc.)
Densidad: 1.221
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008245
Núm. CAS: 1002-57-9