1-Bromo-3-chloro-2-iodobenzene 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400660-25G OR400660-5G
APOSOR400660-25GEA 145 EUR
APOSOR400660-25G APOSOR400660-5G
1-Bromo-3-chloro-2-iodobenzene 99%
1-Bromo-3-chloro-2-iodobenzene
Formula: C₆H₃BrClI
MW: 317,348 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09907935
Núm. CAS: 450412-28-9