Ácido 3-clorosalicilico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400661-1G OR400661-25G OR400661-5G
APOSOR400661-1GEA 21.9 EUR
APOSOR400661-1G APOSOR400661-25G APOSOR400661-5G
Ácido 3-clorosalicilico 97%
Ácido 3-clorosalicilico
Formula: C₇H₅ClO₃
MW: 172,57 g/mol
Pto. de fusión: 184…186 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010390
Núm. CAS: 1829-32-9
EINECS: 217-379-5