4-Bromobenzene-1,2-diol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromocatechol, 4-Bromo-1,2-dihydroxybenzene
OR400662-1G OR400662-5G OR400662-10G
APOSOR400662-1GEA 26.1 EUR
APOSOR400662-1G APOSOR400662-5G APOSOR400662-10G
4-Bromobenzene-1,2-diol
4-Bromobenzene-1,2-diol
Formula: C₆H₅BrO₂
MW: 189,0067 g/mol
Pto. de fusión: 87 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00869769
Núm. CAS: 17345-77-6