(S)-(+)-2,2-Dimetil-1,3-dioxolan-4-ilmetanol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR40067-100G OR40067-25G OR40067-5G
APOSOR40067-100GEA 143 EUR
APOSOR40067-100G APOSOR40067-25G APOSOR40067-5G
(S)-(+)-2,2-Dimetil-1,3-dioxolan-4-ilmetanol 98%
(S)-(+)-2,2-Dimetil-1,3-dioxolan-4-ilmetanol
Formula: C₆H₁₂O₃
Pto. Ebullición: 82…83 °C/14mmHg
Densidad: 1,07 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 80 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00063239
Núm. CAS: 22323-82-6
EINECS: 244-910-8