3-Methoxy-o-phenylenediamine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Methoxybenzene-1,2-diamine
OR400685-1G OR400685-250MG OR400685-5G
APOSOR400685-1GEA 114 EUR
APOSOR400685-1G APOSOR400685-250MG APOSOR400685-5G
3-Methoxy-o-phenylenediamine
3-Methoxy-o-phenylenediamine
Formula: C₇H₁₀N₂O
MW: 138,17 g/mol
Pto. de fusión: 39…40 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08276903
Núm. CAS: 37466-89-0