4-Pentylphenylboronic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4007-5G OR4007-25G OR4007-100G
APOSOR4007-5GEA 0 EUR
APOSOR4007-5G APOSOR4007-25G APOSOR4007-100G
4-Pentylphenylboronic acid 97%
4-Pentylphenylboronic acid
Formula: C₁₁H₁₇BO₂
Pto. de fusión: 82…84 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00995151
Núm. CAS: 121219-12-3