2,6-Dibromopyrazine
Proveedor: Apollo Scientific
OR40072-25G
APOSOR40072-25GEA 105 EUR
APOSOR40072-25G
2,6-Dibromopyrazine
2,6-Dibromopyrazine
Formula: C₄H₂Br₂N₂
MW: 237,882 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD08061601
Núm. CAS: 23229-25-6