6-Chloroimidazo[1,2-a]pyrazine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR40075-1G OR40075-250MG OR40075-5G
APOSOR40075-1GEA 139 EUR
APOSOR40075-1G APOSOR40075-250MG APOSOR40075-5G
6-Chloroimidazo[1,2-a]pyrazine
6-Chloroimidazo[1,2-a]pyrazine
Formula: C₆H₄ClN₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09909644
Núm. CAS: 76537-23-0