2-Amino-5-ethoxypyrazine
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5-Ethoxypyrazin-2-amine
OR40077-1G
OR40077-250MG
APOSOR40077-1GEA
339
EUR
APOSOR40077-1G
APOSOR40077-250MG
2-Amino-5-ethoxypyrazine
2-Amino-5-ethoxypyrazine
Formula:
C₆H₉N₃O MW: 139.1600 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD09909690 Núm. CAS: 647843-58-1 |