2-Bromo-5-iodobenzonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400771-1G OR400771-5G
APOSOR400771-1GEA 30.6 EUR
APOSOR400771-1G APOSOR400771-5G
2-Bromo-5-iodobenzonitrile 98%
2-Bromo-5-iodobenzonitrile
Formula: C₇H₃BrIN
MW: 307,91 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09025663
Núm. CAS: 1252046-13-1