3-Bromo-4-iodobenzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400773-1G OR400773-5G OR400773-10G
APOSOR400773-1GEA 21.9 EUR
APOSOR400773-1G APOSOR400773-5G APOSOR400773-10G
3-Bromo-4-iodobenzonitrile
3-Bromo-4-iodobenzonitrile
Formula: C₇H₃BrIN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09800817
Núm. CAS: 1000577-94-5