3-Bromo-4-iodoaniline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR400799-1G OR400799-5G
APOSOR400799-1GEA 34.8 EUR
APOSOR400799-1G APOSOR400799-5G
3-Bromo-4-iodoaniline 97%
3-Bromo-4-iodoaniline
Formula: C₆H₅BrIN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09753717
Núm. CAS: 860435-38-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III