5-Methoxypyrazine-2-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR40080-1G OR40080-5G OR40080-25G
APOSOR40080-1GEA 58 EUR
APOSOR40080-1G APOSOR40080-5G APOSOR40080-25G
5-Methoxypyrazine-2-carboxylic acid 95%
5-Methoxypyrazine-2-carboxylic acid
Formula: C6H6N2O3
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10697773
Núm. CAS: 40155-42-8