3-Bromo-2-iodoaniline
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR400863-1G OR400863-250MG OR400863-5G
APOSOR400863-1GEA 128 EUR
APOSOR400863-1G APOSOR400863-250MG APOSOR400863-5G
3-Bromo-2-iodoaniline
3-Bromo-2-iodoaniline
Formula: C₆H₅BrIN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16622211
Núm. CAS: 150908-00-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III