4-Bromo-3-iodoaniline 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
OR400870-250MG
OR400870-1G
OR400870-5G
APOSOR400870-250MGEA
89.9
EUR
APOSOR400870-250MG
APOSOR400870-1G
APOSOR400870-5G
4-Bromo-3-iodoaniline 95+%
4-Bromo-3-iodoaniline
Formula:
C₆H₅BrIN Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD16622212 Núm. CAS: 63037-64-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...