2-Methoxy-3-methylbenzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400879-1G OR400879-250MG
APOSOR400879-1GEA 39.3 EUR
APOSOR400879-1G APOSOR400879-250MG
2-Methoxy-3-methylbenzoic acid 95%
2-Methoxy-3-methylbenzoic acid
Formula: C₉H₁₀O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016522
Núm. CAS: 26507-91-5