1-(5-Bromo-3-nitropyridin-2-yl)piperazine 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR40088-1G OR40088-500MG
APOSOR40088-1GEA 538 EUR
APOSOR40088-1G APOSOR40088-500MG
1-(5-Bromo-3-nitropyridin-2-yl)piperazine 95+%
1-(5-Bromo-3-nitropyridin-2-yl)piperazine
Formula: C₉H₁₁BrN₄O₂
Pto. de fusión: 89…90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13176633
Núm. CAS: 1203499-08-4