2-Chloro-p-anisidine 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
2-Chloro-4-methoxyaniline
OR400894-100G
OR400894-25G
APOSOR400894-100GEA
571
EUR
APOSOR400894-100G
APOSOR400894-25G
2-Chloro-p-anisidine 97+%
2-Chloro-p-anisidine
Formula:
C₇H₈ClNO MW: 157,6000 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00209639 Núm. CAS: 29242-84-0 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...