5-Chloro-2-methoxy-3-nitrophenylbenzenecarboxylate 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR40090-1G OR40090-500MG
APOSOR40090-1GEA 894 EUR
APOSOR40090-1G APOSOR40090-500MG
5-Chloro-2-methoxy-3-nitrophenylbenzenecarboxylate 95+%
5-Chloro-2-methoxy-3-nitrophenylbenzenecarboxylate
Formula: C₁₄H₁₀ClNO₅
Pto. de fusión: 123…125 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16140275
Núm. CAS: 1221792-84-2