3-Chloro-4-iodophenol
Proveedor: Apollo Scientific
OR400917-1G OR400917-250MG
APOSOR400917-1GEA 0 EUR
APOSOR400917-1G APOSOR400917-250MG
3-Chloro-4-iodophenol
3-Chloro-4-iodophenol
Formula: C₆H₄ClIO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17000018
Núm. CAS: 855403-42-8