5-Bromo-2-methylthiazole 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR40092-1G OR40092-250MG
APOSOR40092-1GEA 81.2 EUR
APOSOR40092-1G APOSOR40092-250MG
5-Bromo-2-methylthiazole 96%
5-Bromo-2-methylthiazole
Formula: C₄H₄BrNS
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09879074
Núm. CAS: 57268-16-3