6-Bromobenzo[b]thiophene
Proveedor: Apollo Scientific
OR400926-1G
OR400926-5G
APOSOR400926-1GEA
36.4
EUR
APOSOR400926-1G
APOSOR400926-5G
6-Bromobenzo[b]thiophene
6-Bromobenzo[b]thiophene
Formula:
C₈H₅BrS Pto. de fusión: 56…60 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD11226847 Núm. CAS: 17347-32-9 |