Methyl-2-bromo-5-propylthiazole-4-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 2-bromo-5-propylthiazole-4-carboxylate
OR40095-1G OR40095-250MG
APOSOR40095-1GEA 336 EUR
APOSOR40095-1G APOSOR40095-250MG
Methyl-2-bromo-5-propylthiazole-4-carboxylate
Methyl-2-bromo-5-propylthiazole-4-carboxylate
Formula: C₈H₁₀BrNO₂S
MW: 264,15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11706993
Núm. CAS: 1120214-96-1